Lantano ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40292.DH
40292.DJ
40292.DM
40292.HF
40292.DHEA
233
EUR
40292.DH
40292.DJ
40292.DM
40292.HF
Lantano ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lantano
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-91-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Appearance: Gray to silver
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00011066
Formula:
La Pto. Ebullición: 3464 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 920 °C Densidad: ∼6,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011066 Núm. CAS: 7439-91-0 EINECS: 231-099-0 UN: 3208 ADR: 4.3,II |