Cajas criogénicas serie D40/D60/D70/D90 sin orificio de drenaje ni separadores
Proveedor: GLW
D40 D40B D40G D40R D40Y D40S DS40 D70 D70B D70G D70R D70Y D70S DS70 D90 D90B D90G D90R D90Y D90S DS90 D60 D60B D60G D60R D60S D60Y DS60
211-0525EA 3.53 EUR
211-0525 211-0526 211-0527 211-0528 211-0530 211-0529 479-1513 GLWAD70 GLWAD70B GLWAD70G GLWAD70R GLWAD70Y GLWAD70S GLWADS70 211-0531 211-0532 211-0533 211-0534 211-0536 211-0535 479-1566 GLWAD60 GLWAD60B GLWAD60G GLWAD60R GLWAD60S GLWAD60Y GLWADS60
Cajas criogénicas serie D40/D60/D70/D90 sin orificio de drenaje ni separadores
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, PP, naturales o de color, sin separador.
  • Esterilizable en autoclave hasta +121 °C y utilizable en el congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Sin agujeros de drenaje en la base para recoger goteos o almacenar líquidos (a prueba de fugas sólo en la parte inferior hasta 40 mm)
  • Para las muestras sensibles a la luz, elija el color negro/negro
Las cajas vienen sin compartimentos, además pueden utilizarse con divisores GLW para su configuración individual.SonMore Product Information