Lantano ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
40293.DHEA 243 EUR
40293.DH 40293.DJ 40293.DM 40293.HF
Lantano ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lantano
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.80g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Silver-gray UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formula: La
MW: 138.91 g/mol
Pto. Ebullición: 3464
Pto. de fusión: 920
Densidad: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011066
Núm. CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN: 3208
ADR: 4.3 II