Praseodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13962.FF
13962.FI
13962.FFEA
243
EUR
13962.FF
13962.FI
Praseodimio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Praseodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈0.42g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011174
Formula:
Pr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011174 Núm. CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |