Praseodimio ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Scientific
13963.FF
13963.FI
13963.FFEA
239
EUR
13963.FF
13963.FI
Praseodimio ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Praseodimio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈4.23g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011174
Formula:
Pr MW: 140,91 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011174 Núm. CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |