Cobre 99%, en polvo max 106 µm (-140 mesh)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 30.2 EUR
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Cobre 99%, en polvo max 106 µm (-140 mesh)
Cobre
Formula: Cu
MW: 63,55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,02545
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm