Cobre 99.9% (trace metals basis), en perlas 1-10 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
207691000 207695000 207690025
ACRO207691000EA 40.6 EUR
ACRO207691000 ACRO207695000 ACRO207690025
Cobre 99.9% (trace metals basis), en perlas 1-10 mm
Cobre
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Rust brown Metallic shots
Particle size 1 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.1 %