Cobre 99+%, en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
317912500 317910010
ACRO317912500EA 67.4 EUR
ACRO317912500 ACRO317910010
Cobre 99+%, en limaduras
Cobre
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1083 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Metallic turnings
Total trace metal impurities ≤1.0 %