Cobre ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00095.FI
00095.GB
00095.FIEA
130
EUR
00095.FI
00095.GB
Cobre ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Cobre
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈2.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1083 °C Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010965 Núm. CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Índice Merck: 13,02545 |