Cobre ≥99.999% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00100.G4 00100.G7
00100.G4EA 79.9 EUR
00100.G4 00100.G7
Cobre ≥99.999% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.11g/m unannealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545