Cobre ≥99.9% (metals basis), en perlas 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10159.36 10159.A3
10159.36EA 75.5 EUR
10159.36 10159.A3
Cobre ≥99.9% (metals basis), en perlas 1-10 mm (0.04-0.4 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545