Cobre ≥99.5% (metals basis), en polvo -150 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10160.22 10160.36 10160.A3
10160.22EA 67.2 EUR
10160.22 10160.36 10160.A3
Cobre ≥99.5% (metals basis), en polvo -150 mesh
Cobre
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Apparent density 2.6-2.8g/cm3 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,02545