Cobre 99+% (metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 27.1 EUR
10161.18 10161.30 10161.A1
Cobre 99+% (metals basis), en limaduras
Cobre
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545