Cobre ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10782.G9
10782.H4
10782.H9
10782.G9EA
73
EUR
10782.G9
10782.H4
10782.H9
Cobre ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cobre
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈7.02g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1083 °C Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010965 Núm. CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Índice Merck: 13,02545 |