Cobre ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 113 EUR
10783.H4 10783.H7 10783.H9
Cobre ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545