Cobre ≥99.999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10953.18 10953.30 10953.A1
10953.18EA 182 EUR
10953.18 10953.30 10953.A1
Cobre ≥99.999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 4-6 mm (0.16-0.24 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545