Cobre ≥99.99% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10954.FI
10954.GB
10954.HC
10954.FIEA
71.8
EUR
10954.FI
10954.GB
10954.HC
Cobre ≥99.99% (metals basis), láminas, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Cobre
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈22.4g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1083 °C Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010965 Núm. CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Índice Merck: 13,02545 |