Cobre ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10955.22EA 511 EUR
10955.22 10955.36 10955.14
Cobre ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® ≤ 6 mm (0.2 in)
Cobre
Formula: Cu
MW: 63,55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545