Cobre ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10970.G6 10970.H2 10970.H6
10970.G6EA 85.7 EUR
10970.G6 10970.H2 10970.H6
Cobre ≥99.995% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Cobre
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0044g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545