Cobre ≥99.5% (metals basis), polvo esférico -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11070.30 11070.A1 11070.D9
11070.30EA 55.1 EUR
11070.30 11070.A1 11070.D9
Cobre ≥99.5% (metals basis), polvo esférico -100 mesh
Cobre
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,02545