Cobre ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11444.DO 11444.HT
11444.DOEA 196 EUR
11444.DO 11444.HT
Cobre ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545