Cobre ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
12754.DJEA 230 EUR
12754.DJ 12754.DT 12754.HF
Cobre ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 19 mm (0.8 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈25.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545