Cobre ≥99.9% (metals basis), placa, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13376.CU 13376.RR
13376.CUEA 346 EUR
13376.CU 13376.RR
Cobre ≥99.9% (metals basis), placa, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈569g/10x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545