Cobre ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13380.CU 13380.CV
13380.CUEA 80.2 EUR
13380.CU 13380.CV
Cobre ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.5g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545