Cobre ≥99.8% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.01 mm (0.0003 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35815.FF 35815.FI 35815.GH
35815.FFEA 67.1 EUR
35815.FF 35815.FI 35815.GH
Cobre ≥99.8% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.01 mm (0.0003 in)
Cobre
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545