Cobre ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35818.FF 35818.FI 35818.GH
35818.FFEA 68.9 EUR
35818.FF 35818.FI 35818.GH
Cobre ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Cobre
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.28g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545