Cobre ≥99.95% (metals basis), láminas oxygen-free, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36396.FIEA 86.8 EUR
36396.FI 36396.GB
Cobre ≥99.95% (metals basis), láminas oxygen-free, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cobre
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545