Cobre ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.0125 mm (0.0005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38381.FF 38381.FI 38381.GH
38381.FFEA 68.9 EUR
38381.FF 38381.FI 38381.GH
Cobre ≥99.9% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.0125 mm (0.0005 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545