Cobre ≥99.999% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
39682.06 39682.14 39682.22
39682.06EA 99.5 EUR
39682.06 39682.14 39682.22
Cobre ≥99.999% (metals basis), en polvo -100 mesh
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Red brown Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,02545