Embudos con filtro
Proveedor: Brand
464003 464004 464713 464714 465423 465424 466133 466134
BRND464003EA 66 EUR
BRND464003 BRND464004 BRND464713 BRND464714 BRND465423 BRND465424 BRND466133 BRND466134
Embudos con filtro
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.