Cobre ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.675 mm (0.027 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40374.CU 40374.CV 40374.RR
40374.CUEA 111 EUR
40374.CU 40374.CV 40374.RR
Cobre ≥99.9% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.675 mm (0.027 in)
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545