Cobre ≥99% (metals basis), en polvo -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
acondicionado en Argón
41205.09 41205.18 41205.30
41205.09EA 71.5 EUR
41205.09 41205.18 41205.30
Cobre ≥99% (metals basis), en polvo -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Cobre
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,02545