Cobre ≥99.995% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42352.09 42352.18
42352.09EA 50 EUR
42352.09 42352.18
Cobre ≥99.995% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Cobre
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545