Cobre, Malla metálica 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 43 EUR
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
Cobre, Malla metálica 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Cobre
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545