Cobre ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42974.FI 42974.GH
42974.FIEA 136 EUR
42974.FI 42974.GH
Cobre ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cobre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545