Cobre ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Scientific
42976.FF 42976.FI 42976.GH
42976.FFEA 110 EUR
42976.FF 42976.FI 42976.GH
Cobre ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cobre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63,55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545