Cobre ≥99.9999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42979.G1 42979.G5 42979.G9
42979.G1EA 71.3 EUR
42979.G1 42979.G5 42979.G9
Cobre ≥99.9999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cobre
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545