Cobre ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 222 EUR
43238.G6 43238.H2
Cobre ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Cobre
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545