Cobre ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44550.G1 44550.G5
44550.G1EA 153 EUR
44550.G1 44550.G5
Cobre ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Cobre
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545