Cobre ≥99% (metals basis), escamas -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45073.30
45073.A1
45073.30EA
130
EUR
45073.30
45073.A1
Cobre ≥99% (metals basis), escamas -325 mesh
Cobre
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu
Formula Weight: 63.55
Physical Form: Flake, average thickness 1-2 microns
Density: 8.94
Melting Point: 1083°
Boiling Point: 2562°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu MW: 63.55 g/mol Pto. Ebullición: 2562 °C Pto. de fusión: 1083 Densidad: 8.94 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010965 Núm. CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,02545 |