Cobre, en polvo para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02703.0250EA 85 EUR
1.02703.0250 1.02703.1000
Cobre, en polvo para análisis, Supelco®
Cobre
Formula: Cu
MW: 63,55 g/mol
Pto. Ebullición: 2567 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083,4 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)