Cobre ≥99.5%, en limaduras, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
23055.232EA 71.8 EUR
23055.232 23055.298
Cobre ≥99.5%, en limaduras, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cobre
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,5 %
Insolubilidad en ácido nítrico Max. 0,05 %
Ag (Plata) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0,025 %
Pb (Plomo) Max. 0,05 %