Cobre ≥99.9% (metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44001.18 44001.A1 44001.30
44001.18EA 62.3 EUR
44001.18 44001.A1 44001.30
Cobre ≥99.9% (metals basis), en limaduras
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Typically 1-12mm wide Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Pto. Ebullición: 2595 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1083 °C
Densidad: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Índice Merck: 13,02545