Cinc 99+%, mossy
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 62.9 EUR
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Cinc 99+%, mossy
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 907 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 419 °C
Densidad: 7,14 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %