Cinc, granular 20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 29.5 EUR
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
Cinc, granular 20 mesh
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %