Cinc, granular 30 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
222615000 222610025 222611000
ACRO222615000EA 129 EUR
ACRO222615000 ACRO222610025 ACRO222611000
Cinc, granular 30 mesh
Cinc
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 30 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %