Cinc ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00422.0R 00422.BT 00422.RM
00422.0REA 144 EUR
00422.0R 00422.BT 00422.RM
Cinc ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Cinc
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255