Cinc ≥99.99% (metals basis), lingote, Length: 345 mm (13.6 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00682.KF 00682.KJ
00682.KFEA 57.1 EUR
00682.KF 00682.KJ
Cinc ≥99.99% (metals basis), lingote, Length: 345 mm (13.6 in)
Cinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈175g/ingot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255