Cinc ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10433.BV 10433.RM 10433.RS
10433.BVEA 134 EUR
10433.BV 10433.RM 10433.RS
Cinc ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Cinc
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Pto. Ebullición: 908 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255