Cinc ≥99.98% (metals basis), láminas, Ancho: 30 cm (12 in), Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10436.BS 10436.BW 10436.CB
10436.BSEA 71.9 EUR
10436.BS 10436.BW 10436.CB
Cinc ≥99.98% (metals basis), láminas, Ancho: 30 cm (12 in), Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cinc
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈53g/30x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 908
Pto. de fusión: 420
Densidad: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Índice Merck: 12,10255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Gray
Form Foil
Comment 0.22 - 0.28 mm thick
Width 27 - 33 mm
Total Metal Impurities 0.02% max.